포장
pkg of 96 ea
제조업체/상표
Norell SVCP-NORLOC-3-96PK
직경
3 mm
색상
red
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Sample Vault caps have superior holding and sealing capabilities which eliminate cap/tube failure in your instrument. The patented design incorporates a white band positioned on the NMR tube that aligns with the base of the cap, indicating a properly locked position. The superior Sample Vault cap attaches semi-permanently for multiple use and for critical applications.
특징 및 장점
- Superior Sample Vault cap attaches semi-permanently for several uses and critical applications.
- Ideal for cold refrigeration storage.
- Suitable for cryo-probes and variable temperature studies.
법적 정보
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Sample Vault is a trademark of Norell, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.