material
nickel plated
제조업체/상표
Troemner 916085
턱 용량
0-19 mm
일반 설명
Permits adjustment at any angle in any plane. Holders are set at 90° to each other, connected by a 90° connector, allowing 360° rotation.
법적 정보
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객