주요 문서
Z723088
Sigma-Aldrich
Aldrich® Erlenmeyer flask with ST joint
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
conical flasks, glass flasks, lab flask, laboratory flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom
조인트
joint neck24/40
joint: ST/NS24/40
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
without cap
포장
case of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)