Key Documents
Z740936
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets DIN-ISO 648
capacity 25 mL, tol. 0.030 mL, blue
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
borosilicate glass
특징
class A
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.030 mL
용량
25 mL
색상
blue
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to deliver. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, DIN-ISO 648 specifications.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC