주요 문서
Z742438
MAGic Clamp magnetic clamp
holds 1 microplate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.73
특징
holds 1 microplate
max. 4 xmicroplates
포장
pkg of 1
제조업체/상표
Benchmark Scientific H1000-MR-MP
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The convenient MAGic Clam platform for use with Erlenmeyer flasks and test tube racks. The unique, magnetic attachment method is the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
designed to be used with Benchmark Scientific H1010 shaking incubators and OrbiShaker XL orbital shakers
법적 정보
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)