Key Documents
Z742456
Block for Multi-Therm shaker
Holds 1 x deep well mircoplate, max. height 54 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102404
NACRES:
NB.73
특징
Holds 1 x deep well mircoplate, max. height 54 mm
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific H5000-DWMP
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For use with Benchmark Multi-Therm Shaker
법적 정보
Multi-Therm is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.