주요 문서
Z742560
Replacement glass beads for MicroBead Sterilizer
size 3 mm, weight 1000 g
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123300
NACRES:
NB.76
포장
pkg of 1
제조업체/상표
Benchmark Scientific B1201-BEAD
크기
3 mm
중량
1000 g
일반 설명
Micro Bead Sterilizer 1000g Glass Bead Refill
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)