추천 제품
AC/DC 입력
100 - 240 V AC, universal plug set
material
stainless steel platform
특징
Does not include draft shield
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kern EWJ 3000-2
계량 용량 측정 범위
3000, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.05 g
플렛폼 직경
135 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
High-quality precision balance with automatic internal adjustment
Features
Technical data
Features
- Easy to use: All primary functions have their own key on the keypad
- Automatic internal adjustment, time-controlled every 2 h, guarantees high degree of accuracy and makes the balance independent of its location
- Capacity display: A bar lights up to show how much of the weighing range is still available
- USB interface for transferring weighing data to the PC, printer, USB sticks etc.
- Draft shield standard on models with [Max] = 600 g, weighing space W×D×H 145×160×80 mm
Technical data
- Large backlit LCD display, digit height 16,5 mm
- Overall dimensions W×D×H 220×315×90 mm (without draught shield) 220×340×321 mm (incl. draught shield)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.