추천 제품
AC/DC 입력
100 - 240 V AC, universal plug set
특징
Automatic internal adjustment
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kern PLJ 6200-2AM
계량 용량 측정 범위
6200 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.03 g
플렛폼 직경
110 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Range of precision balances with enormous weighing ranges – ideal for heavy tare containers or large samples
Features
Features
- High-quality milligram balance with enormous weighing range up to 2100 g – ideal for large samples or heavy tare containers
- Ergonomically optimised keypad for left and righthanded users
- Automatic internal adjustment, guarantees high degree of accuracy and makes the balance independent of its location of use. Ideal for mobile applications which require verification, such as ambulatory gold and jewellery purchasing
- Draught shield standard for models with weighing plate size 80 mm, weighing space Ø×H 60×150 mm
- Backlit LCD display, digit height 17 mm
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.