제조업체/상표
Kern DBS 60-3 EU
계량 용량 측정 범위
60 g
길이 × 너비 × 높이
202 mm × 336 mm × 157 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Halogen quartz glass heater
- Observation window over the sample
- Internal memory for automatic sequence of 10 drying programs
- Sample description for up to 99 samples
- Date and time display as standard
- 10 sample plates included
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.