특징
CE compliant
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Bollé COBPSI
재고 정보
not available in USA
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A multi-purpose wrap around safety goggle with a panoramic visual field. Enveloping and without any visual interference, the Cobra offers 180° panoramic visual field with perfect optical quality. The ability to interchange the temples with an adjustable strap and foam option makes the Cobra an ultra versatile model.
Cobra Kits to facilitate the optional strap conversion is available separately as: Z758868 or Z758876.
Cobra Kits to facilitate the optional strap conversion is available separately as: Z758868 or Z758876.
- Upper protection
- Interchangeable comfort foam
- Anti-scratch, anti-fog, anti-static coatings
- Non-slip bridge
- Adjustable strap
Tested and approved to EN 166/170/172 1B CE
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.