material
polyester
white
포장
pkg of 1 roll (1000 labels)
제조업체/상표
Diversified Biotech RVHD-2000
길이 × 너비
1.5 in. × 0.75 in.
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ideal for use on reusable Labware such as beakers, bottles, flasks, glass vials, tubes, tube racks and pipettes. Enables sample tracking from purification to processing.
- No residue - Easily remove from surfaces without leaving any adhesive
- Track samples - Use labels to follow samples from purification to processing
- Resistant - Resistant to most laboratory solvents and have shown short-term resistance to Acetone and Xylene
- Useful - Great for beakers, bottles, flasks, glass vials, tubes, tube racks and pipettes
법적 정보
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.