주요 문서
181121C
Avanti
Sunflower PA
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) PA(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.79
생물학적 소스
(Sunflower)
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 25 mg (181121C-25MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
10 mg/mL
density
1.49 g/cm3
작용기
phospholipid
지질 유형
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)([O-])=O)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI key
IYNPOFCKGPJAFU-HQFKUYMNSA-M
애플리케이션
Lipids research
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (181121C-25MG)
분석 메모
Average Fatty Acid Distribution: 9.4% - 16:0; 2.8% - 18:0; 19.8% - 18:1; 67.4% - 18:2; 0.1% - 18:3; 0.1% - 20:0; 0.1% - 20:1; 0.3% 22:0
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)