Key Documents
330260P
Avanti
Ursodeoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
5β;-cholanic acid-3α;,7b-diol (2,2,4,4-d4)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H36D4O4
Molecular Weight:
396.60
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.79
분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
pkg of 1x1 mg (330260P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
lipidomics
지질 유형
bile acids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])C[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@@]([H])(C)CCC(O)=O
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330260P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable