Key Documents
330260W
Avanti
Ursodeoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
5β-cholanic acid-3α,7b-diol (2,2,4,4-d4)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H36D4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
396.60
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.12
분석
99% (MS)
형태
methanol solution
포장
package of 1 × 100 μg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
100 μg/mL in methanol
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330260W-100UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
51.8 °F
Flash Point (°C)
11 °C