주요 문서
330719C
Avanti
15:0-18:1 PS
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1-pentadecanoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C39H73NNaO10P
Molecular Weight:
769.96
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
형태
chloroform solution
포장
package of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
1 mg/mL
응용 분야
lipidomics
지질 유형
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC(C([O-])=O)([H])[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)=O.[Na+]
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule 330719C-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable