주요 문서
330723C
Avanti
15:0-18:1-15:0 TG
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1,3-dipentadecanoyl-2-oleoyl-glycerol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C51H96O6
CAS Number:
Molecular Weight:
805.30
UNSPSC 코드:
41141833
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
chloroform solution
포장
package of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCCCCCCCCCCC)OCC(COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C51H96O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-27-30-33-36-39-42-45-51(54)57-48(46-55-49(52)43-40-37-34-31-28-23-20-17-14-11-8-5-2)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-26,48H,4-24,27-47H2,1-3H3/b26-25-
InChI key
YUNYDLOKHYJQAT-QPLCGJKRSA-N
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330723C-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)