주요 문서
330824L
Avanti
SM Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
SM Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH for Lipidomic Analysis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
양식
solution
포장
package of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330824L-1EA)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS
  • 860741L16:1 SM (d18:1/16:1)-d9, Avanti Research - A Croda Brand 75μg/mLSDS
  • 860740L18:1 SM (d18:1/18:1)-d9, Avanti Research - A Croda Brand 860740L-1MG
    860746L-1MG 50μg/mL
    SDS
  • 860742L20:1 SM (d18:1/20:1)-d9, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDS
  • 860743L22:1 SM (d18:1/22:1)-d9, Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mLSDS
  • 860744L24:1 SM (d18:1/24:1)-d9, Avanti Research - A Croda Brand 75μg/mLSDS
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
51.8 °F
Flash Point (°C)
11 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)