주요 문서
700198P
Avanti
Chenodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
5α-cholanic acid-3β,7β-diol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H40O4
CAS Number:
Molecular Weight:
392.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 10 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
bile acids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI key
RUDATBOHQWOJDD-BSWAIDMHSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700198P-10MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)