주요 문서
700306P
Avanti
Geranyl phosphate ammonium salt
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Geranyl phosphate ammonium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H22NO4P
Molecular Weight:
251.26
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.22
분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
package of 1 × 5 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700306P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable