주요 문서
810347C
Avanti
18:0 Cy7 PE
Avanti Research - A Croda Brand 810347C
동의어(들):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 7)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C78H128ClN4O9P
CAS Number:
Molecular Weight:
1332.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 1 mL (810347C-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 810347C
농도
1 mg/mL (810347C-1mg)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
18:0 Cy7 PE or 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 7) is a phosphoethanolamine (PE) derivative wherein the amine and hydroxyl groups of PE are substituted with cyanine 7 and distearoyl-sn-glycerol.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810347C-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)