주요 문서
810392P
Avanti
Taurocholyl-Lys-Biotin
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Taurocholyl-L-Lysine Biotin, ammonium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H74N6O10S2
Molecular Weight:
887.20
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 x 1 mg (810392P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
bile acids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(N[C@H](C(NCCS(=O)([O-])=O)=O)CCCCNC(CCCC[C@@]5([H])[C@@]6([H])NC(N[C@@]6([H])CS5)=O)=O)=O.[NH4+]
InChI
1S/C42H71N5O10S2.H3N/c1-24(27-12-13-28-37-29(22-34(50)42(27,28)3)41(2)16-15-26(48)20-25(41)21-32(37)49)11-14-36(52)45-30(39(53)44-18-19-59(55,56)57)8-6-7-17-43-35(51)10-5-4-9-33-38-31(23-58-33)46-40(54)47-38;/h24-34,37-38,48-50H,4-23H2,1-3H3,(H,43,51)(H,4
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810392P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)