분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 5 mg (840535P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
지질 유형
bioactive lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES string
[H][C@](COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C45H74O10/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(47)52-36-38(37-53-45-44(51)43(50)42(49)39(35-46)55-45)54-41(48)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h5-8,11-14,17-20,38-39,42-46,49-51H,3-4,9-10,15-16,21-37H2,1-2H3/b7-5-,8-6-,13-11-
InChI key
QUZHZFAQJATMCA-QAZQWDDOSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840533P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.