분석
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
형태
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (846725C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (846725C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (846725C-200mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 846725C
농도
10 mg/mL (846725C-25mg)
25 mg/mL (846725C-1g)
25 mg/mL (846725C-200mg)
지질 유형
phospholipids
cardiolipins
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash