분석
>97% (contains <3% IP3 with phosphorus migration, TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850113P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850113P-500ug))
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 850113P
지질 유형
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H]1O)OP(O)([O-])=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
포장
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850113P-100ug)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850113P-500ug)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.