주요 문서
850116P
Avanti
IP4(1,3,4,5)
Avanti Research - A Croda Brand 850116P, powder
동의어(들):
D-myo-inositol-1,3,4,5-tetraphosphate (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H28N4O18P4
CAS Number:
Molecular Weight:
568.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850116P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850116P-500ug))
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 850116P
지질 유형
phospholipids
cardiolipins
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H]1OP([O-])(O)=O)OP(O)([O-])=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
포장
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850116P-100ug)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850116P-500ug)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)