주요 문서
850525P
Avanti
GDN
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
glyco-diosgenin (GDN)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C56H92O25
CAS Number:
Molecular Weight:
1165.31
UNSPSC 코드:
12161902
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 g (850525P-5G)
pkg of 1 × 500 mg (850525P-500mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@]12C(C[C@H]3[C@@H]2[C@H](C)[C@]4(OC[C@H](C)CC4)O3)C5CC=C6C[C@@H](OCCC(CO[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H](O)[C@H]7O)CO[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]%10O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]%10O)[C@H](O)[C@H]9O)CC[C@]6(
포장
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (850525P-1G);30 mL Amber Wide Mouth Screw Cap Glass Bottle (850525P-5G)
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (850525P-500mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)