주요 문서
852475C
Avanti
C18(plasm)-18:1(d9) PC
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
동의어(들):
1-(1Z-OCTADECENYL)-2-OLEOYL(D9)-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C44H77D9NO7P
CAS Number:
Molecular Weight:
781.19
UNSPSC 코드:
51321705
NACRES:
NA.28
분석
99% (TLC)
형태
chloroform solution
포장
pkg of 1 × 1 mg (852475C-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
1 mg/mL (852475C-1MG)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
1-(1Z-octadecenyl)-2-oleoyl(d9)-sn-glycero-3-phosphocholine (C18(plasm)-18:1(d9) PC) is a deuterated derivative of C18(plasm)-18:1 PC.
포장
5ML Clear Glass Sealed Ampule (852475C-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable