주요 문서
855674P
Avanti
2-16:0 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1-hydroxy-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H50NO7P
CAS Number:
Molecular Weight:
495.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO)=O
InChI
1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)32-23(21-26)22-31-33(28,29)30-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
InChI key
NEGQHKSYEYVFTD-HSZRJFAPSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855674P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)