주요 문서
855684C
Avanti
22:6 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
(R)-3-(((4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoyl)oxy)-2-hydroxypropyl (2- (trimethylammonio)ethyl) phosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H50NO7P
CAS Number:
Molecular Weight:
567.69
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.21
분석
>99% (TLC)
양식
chloroform solution
포장
pkg of 1 × 10 mg (855684C-10MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855684C-10MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)