Key Documents
857506P
Avanti
a15:0-i15:0 PE
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1-(12S-methylmyristoyl)-2-(13-methylmyristoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C35H70NO8P
CAS Number:
Molecular Weight:
663.91
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.79
분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
pkg of 1x1 mg (857506P-1MG)
pkg of 1x5 mg (857506P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
vaccine development
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCC(C)C)=O)COC(CCCCCCCCCC[C@H](C)CC)=O)=O
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857506P-1MG)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857506P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable