주요 문서
858126C
Avanti
13:0 Lyso PG
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
동의어(들):
1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(13:0/0:0); 110709
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H38NaO9P
CAS Number:
Molecular Weight:
464.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
분석
>99% (LPG; may contain up to 10% of the 2-LPG isomer, TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 1 mL (858126C-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 858126C
농도
5 mg/mL (858126C-5mg)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (858126C-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)