주요 문서
860056P
Avanti
Ganglioside GD1b
powder, Avanti Research - A Croda Brand (60056P)
동의어(들):
Ganglioside GD1b (porcine brain, triammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C84H154N6O39
CAS Number:
Molecular Weight:
1872.14
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860056P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand (60056P)
지질 유형
sphingolipids
lipid extracts
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O[C@@]4(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](O)C4)CO)[C@@](NC(C)=O)
일반 설명
Ganglioside GD1b is a complex brain ganglioside. It is also present in the serum and are transported by the serum lipoproteins.
애플리케이션
Ganglioside GD1b has been used in the purification of GD1b (d20:1−20:0) and GD1b (d20:1−18:0) by high performance liquid chromatography (HPLC) method.
생화학적/생리학적 작용
Ganglioside GD1b functions as a receptor for BK virus.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Identification of gangliosides GD1b and GT1b as receptors for BK virus
Low J A, et al.
Journal of virology, 80(3), 1361-1366 (2006)
Imbalance in fatty-acid-chain length of gangliosides triggers Alzheimer amyloid deposition in the precuneus
Oikawa N, et al.
Testing, 10(3) (2015)
Imbalance in fatty-acid-chain length of gangliosides triggers Alzheimer amyloid deposition in the precuneus
Oikawa N, et al.
PLoS ONE, 10(3) (2015)
Ganglioside biochemistry
Kolter T.
ISRN Biochemistry, 2012(10), 537-544 (2012)
Structures, biosynthesis, and functions of gangliosides-an overview
Robert K, et al.
Journal of Oleo Science, 60(10), 537-544 (2011)