주요 문서
860145P
Avanti
C18:0 GD2 Ceramide (d18:1/18:0)
동의어(들):
Cholesteryl 2-(methoxypolyethylene glycol-2000) acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C78H138N4O34
CAS Number:
Molecular Weight:
1675.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
생물학적 소스
synthetic
분석
≥99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860145P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
애플리케이션
Lipids research
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860145P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)