주요 문서
860489P
Avanti
L-threo-sphingosine (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860489P, powder
동의어(들):
(2S,3S,4E)-2-aminooctadec-4-ene-1,3-diol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H37NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
299.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (860489P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860489P
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@](O)([H])[C@@]([H])(N)CO
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18-/m0/s1
InChI key
WWUZIQQURGPMPG-DNWQSSKHSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860489P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Andrej Kováčik et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(1), 521-529 (2017-12-13)
Ceramides (Cer) are key components of the skin permeability barrier. Sphingosine-based CerNS and dihydrosphingosine-based CerNdS (dihydroCer) have two chiral centers; however, the importance of the correct stereochemistry in the skin barrier Cer is unknown. We investigated the role of the