주요 문서
860855P
Avanti
RBM14C12
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
N-((2S,3R)-1,3-dihydroxy-5-((2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)pentan-2-yl)dodecanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H39NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
461.59
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
99% (TLC)
형태
powder
포장
package of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@H](NC(CCCCCCCCCCC)=O)[C@H](O)CCOC1=CC=C(C=CC(O2)=O)C2=C1
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860855P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable