주요 문서
870747P
Avanti
24:0(d4) Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand, powder
동의어(들):
Lignoceroyl(d4) coenzyme A (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C45H87D4N10O17P3S
CAS Number:
Molecular Weight:
1173.27
UNSPSC 코드:
12352209
NACRES:
NA.25
형태
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (870747P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCC([2H])(C(CCCCCCCCCCC)([2H])[2H])[2H])=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
일반 설명
Lignoceroyl(d4) coenzyme A (ammonium salt) (24:0(d4) Coenzyme A) is a deuterated derivative of 24:0 Coenzyme A.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870747P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable