주요 문서
870863P
Avanti
C16:0(alkyne) L-carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Hexadec-15-ynoyl L-carnitine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H41NO4
Molecular Weight:
395.58
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.28
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1x1 mg (870863P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
bioactive lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCC#C)=O)CC([O-])=O
InChI key
RTWQBTSPNOLHMY-OAQYLSRUSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870863P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)