주요 문서
880133P
Avanti
Bis-DSPE PEG2000
Avanti Research - A Croda Brand 880133P, powder
동의어(들):
Bis(1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine)-N-[(polyethylene glycol)-2000] (sodium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C172H336N2Na2O62P2
CAS Number:
Molecular Weight:
3532.41
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
powder
포장
pkg of 1 × 25 mg (880133P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 880133P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(COCCOCCOCCOCC(NCCOP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+].[Na+]
InChI key
VEBOGXYVSDOURA-RHNAJWHGSA-L
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880133P-25mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)