양식
methanol solution
포장
pkg of 1 × 1 mL (LM4114-1EA)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
농도
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
응용 분야
lipidomics
metabolomics
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC([2H])(C(O)([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C27H46O2/c1-18(17-28)6-5-7-19(2)23-10-11-24-22-9-8-20-16-21(29)12-14-26(20,3)25(22)13-15-27(23,24)4/h8,18-19,21-25,28-29H,5-7,9-17H2,1-4H3/t18?,19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,17D2,18D
InChI key
FYHRJWMENCALJY-CDBHVEDQSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.