추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
양식
liquid
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
1.0 mg/mL in methanol (as free phosphate)
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
형식
single component solution
저장 온도
−70°C
SMILES string
CCOP(OC[C@H](OC(CCCCCCCC=CCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C39H75O8P.C16H36N/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-39(41)47-37(36-46-48(42,43)45-6-3)35-44-38(40)33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-5-2;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h19-20,37H,4-18,21-36H2,1-3H3,(H,42,43);5-16H2,1-4H3/q;+1/p-1/b20-19-;/t37-;/m1./s1
InChI key
QDVSIAATLNPVDB-VYMFHCNISA-M
일반 설명
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객