추천 제품
Grade
certified reference material
양식
liquid
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
2000 ng/dL (Stripped Serum)
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
clinical testing
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Certified reference material of testosterone in stripped serum for clinical research applications by mass spectrometry. Individual levels of testosterone in stripped serum are offered separately at concentrations ranging from 2 to 2,000 ng/dL. Each individual level is ready to use as a linearity standard or for calibration verification in LC-MS/MS testosterone methods. Separate options for a blank and 13C- or deuterium labeled internal standards of testosterone are also available.
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.