추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
형태
liquid
특징
(Snap-N-Shoot®)
(Snap-N-Spike®)
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
1 mg/mL in ethanol
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
-144.0 °C
응용 분야
clinical testing
clinical testing
형식
single component solution
저장 온도
−70°C
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1
InChI key
MECHNRXZTMCUDQ-RKHKHRCZSA-N
유전자 정보
human ... VDR(7421)
일반 설명
애플리케이션
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
57.2 °F
Flash Point (°C)
14.0 °C