04-1488
Anti-HIRA Antibody, clone WC119
clone WC119, from mouse
동의어(들):
DiGeorge critical region gene 1, HIR (histone cell cycle regulation defective) homolog A (S. cerevisiae), HIR histone cell cycle regulation defective homolog A, HIR histone cell cycle regulation defective homolog A (S. cerevisiae), TUP1-like enhancer of
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
WC119, monoclonal
종 반응성
mouse
종 반응성(상동성에 의해 예측)
human (based on 100% sequence homology)
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HIRA(7290)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Chaperones
품질
Western Blot Analysis: 0.44 µg/ml of this antibody detected HIRA on 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
NIH/3T3 cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable