09-066
Anti-ASPM Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
Abnormal spindle protein homolog, Asp homolog, asp (abnormal spindle) homolog, microcephaly associated (Drosophila), asp (abnormal spindle)-like, microcephaly associated, asp (abnormal spindle)-like, microcephaly associated (Drosophila), microcephaly, pr
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
rat, human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
chimpanzee, primate
기술
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ASPM(259266)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Signaling
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
품질
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Human ductal carcinoma tissue
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable