주요 문서
1.01582
Supelco
Tetrachloroauric(III) acid trihydrate
99%, for analysis EMSURE®
동의어(들):
Tetrachloroauric(III) acid trihydrate 99%, Gold(III)chloride hydrochloric acid, Gold trichloride hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
HAuCl4 · 3H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
393.83
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352301
EC 인덱스 번호:
240-948-4
NACRES:
NA.21
양식:
solid
제품명
Tetrachloroauric(III) acid trihydrate 99%, for analysis EMSURE®
Quality Level
제품 라인
EMSURE®
양식
solid
mp
30 °C
density
3.9 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
no temp limit
InChI
1S/Au.4Cl/q-1;;;;/p+1
InChI key
UZPNXZZKOCLVOD-UHFFFAOYSA-O
분석 메모
Identity (Raman-spectrum): conforms
Assay (AuCl4H, calculated of Au): 99 - 100 %
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Kidney
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable