About This Item
실험식(Hill 표기법):
ClCs
CAS Number:
Molecular Weight:
168.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-600-2
NACRES:
NA.21
solubility:
1860 g/L
추천 제품
Quality Level
제품 라인
EMPLURA®
분석
≥99.0% (silver nitrate titration)
양식
solid
효능
2004 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
646 °C
solubility
1860 g/L
density
3.97 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1800 kg/m3
음이온 미량물
sulfate (SO42-): ≤0.03%
양이온 미량물
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.002%
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cs+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
관련 카테고리
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.03 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Sr (Strontium): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.03 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Sr (Strontium): ≤ 0.002 %
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable