주요 문서
1.02183
Supelco
Charcoal activated
pure
동의어(들):
Charcoal activated
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C
CAS Number:
Molecular Weight:
12.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
11101522
EC 인덱스 번호:
231-153-3
NACRES:
NB.21
Quality Level
양식
solid
표면적
800-1500 m2/g
불순물
≤10% HNO3 solubles
무기 잔류물
≤10% (600 °C)
손실
≤10% loss on drying
mp
3550 °C
벌크 밀도
150‑440 kg/m3
양이온 미량물
Fe: ≤1000 ppm
Zn: ≤200 ppm
저장 온도
no temp limit
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Identity: passes test
Substances soluble in nitric acid: ≤ 10 %
Fe (Iron): ≤ 1000 ppm
Zn (Zinc): ≤ 200 ppm
n-Hexane adsorption: ≥ 30 %
Residue on ignition (600 °C): ≤ 10 %
Loss on drying: ≤ 10 %
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable