주요 문서
1.02331
Millipore
Cellulose microcrystalline
for column chromatography
동의어(들):
Cellulose microcrystalline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H10O5)n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41115711
EC 인덱스 번호:
232-674-9
material
cellulose matrix
plastic support
Quality Level
형태
microcrystalline
autoignition temp.
232 °C
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
특징
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
포장
pkg of 500 g
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
입자 크기
<20 μm
공극 크기
60 Å medium pore diameter
pH
5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
전이 온도
flash point 260 °C
density
1.5 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
70‑400 kg/m3
저장 온도
no temp limit
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
분석 메모
Sieve analysis (<20 µm): ≤20%
Sieve analysis (>160 µm): ≤2%
Sieve analysis (20-160 µm): ≥80%
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable