주요 문서
1.02391
Supelco
Calcium chloride
anhydrous, granular ~ 2 - 6 mm
동의어(들):
Calcium chloride, Calcium dichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CaCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
110.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
233-140-8
NACRES:
NB.21
Quality Level
분석
≥95.0% (complexometric)
형태
solid
효능
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
불순물
≤0.2% Free alkali (as Ca(OH)2)
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
772 °C
solubility
740 g/L
density
2.15 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
분석 메모
Assay (complexometric): ≥95%
Free alkali (as Ca(OH)₂): ≤ 0.2 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 20 %
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable